Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 426,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
426,00 zł
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
mol wt
Mw 24,000-38,000
degradation timeframe
<3 months
viscosity
0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 44-48 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 24,000-38,000 | description lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 38,000-54,000 | description acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 38,000-54,000 | description ester terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 76,000-115,000 |
| viscosity 0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) | viscosity 0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) | viscosity 0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) | viscosity 0.71-1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) |
| form amorphous | form amorphous | form amorphous | form amorphous |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 75:25 |
| degradation timeframe <3 months | degradation timeframe <3 months | degradation timeframe <3 months | degradation timeframe <6 months |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?