Przejdź do
802182
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
Synonim(y):
PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
feed ratio
lactide:glycolide (50:50)
mol wt
average Mw 100,000
composition
lactide:glycolide (50:50)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
Features and Benefits
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Physical form
Biocompatible, biodegradable polymer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
805726900662
description
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
description
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
description
5k-13k
form
solid
form
crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
lactide:glycolide (50:50)
composition
lactide:glycolide, 50:50
composition
-
feed ratio
lactide:glycolide (50:50)
feed ratio
-
feed ratio
-
mol wt
average Mw 100,000
mol wt
Mw 45,000 g/mol
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)