Przejdź do
769827
Resomer® RG 752 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
Synonim(y):
Resomer® RG 752 S, PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
viscosity
0.16-0.24 dL/g
transition temp
Tg 44-50 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Resomer® RG 752 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide), a biodegradable and biocompatible aliphatic polyester, can be used in the development of nano and microparticles. It is a pharmaceutical polymer for potential usage in drug delivery and gene delivery. It forms a three-dimensional porous scaffold, which can be used in tissue engineering.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
719919719889719870
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
description
acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000
description
lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 7,000-17,000
description
acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 24,000-38,000
viscosity
0.16-0.24 dL/g
viscosity
0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
form
amorphous
form
(Powder or Solid or Chunk(s))
form
amorphous
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
transition temp
Tg 44-50 °C
transition temp
Tg 42-46 °C
transition temp
Tg 42-46 °C
transition temp
Tg 44-48 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)