Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 450,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
450,00 zł
Quality Segment
form
(Powder or Solid or Chunk(s))
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
mol wt
Mw 4,000-15,000
degradation timeframe
<6 months
impurities
≤0.1% Sulfated Ash (CONF0010 Conforms)
viscosity
0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 42-46 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000 | description acid terminated | description acid terminated, viscosity 0.16-0.24 dL/g | description acid terminated, Mw 24,000-38,000 |
| viscosity 0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) | viscosity 0.32-0.44 dL/g | viscosity 0.16-0.24 dL/g | viscosity 0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) |
| form (Powder or Solid or Chunk(s)) | form amorphous | form amorphous | form amorphous |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| degradation timeframe <6 months | degradation timeframe - | degradation timeframe <3 months | degradation timeframe <5 months |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feed ratio lactide:glycolide 75:25 | feed ratio lactide:glycolide 75:25 | feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 65:35 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?