Merck
690015
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine
95%
Synonim(y):
α,α′-Diamino-o-xylene, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene, ortho-Phenylene-bis(methylamine)
Wybierz wielkość
1 G
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (GC)
95%
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Klucz InChI
GKXVJHDEWHKBFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)