Merck
42254
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95%
Synonim(y):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium thiocyanate
Wybierz wielkość
100 G
3220,00 zł
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
3220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1% water
ciąg SMILES
[S-]C#N.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHNS/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1-3/h6-8H,3-5H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SIXHYMZEOJSYQH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Ciecz jonowa tiocyjanianu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego ([BMIM][SCN]) może być stosowana:
  • Jako alternatywa dla konwencjonalnych entrainerów w destylacji ekstrakcyjnej cykloheksanu i benzenu.[1]
  • W elektrolicie z nadchloranu sodu i tlenku polietylenu w celu zwiększenia przewodności jonowej w temperaturze pokojowej.[2]
[BMIM][SCN] wykazują wyższy stopień rozpuszczalności soli litu, takich jak nadchloran litu (LiClO4) i N-litiotrifluorometanosulfonimid(LiTFSI) w porównaniu z innymi cieczami jonowymi w temperaturze pokojowej ze względu na obecność polaryzowalnego anionu (-SCN).[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
403.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
206.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of addition of 1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate on conductivity of Na-containing polymer electrolyte
Lee S, et al.
Research on Chemical Intermediates, 43(10), 5403-5411 (2017)
Benzene and cyclohexane separation using 1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Gonfa G, et al.
AIP Conference Proceedings, 1877(1), 020005-020005 (2017)
Solubility, ionic conductivity and viscosity of lithium salts in room temperature ionic liquids
Rosol ZP, et al.
Green Chemistry, 11(9), 1453-1457 (2009)
Daisuke Sugioka et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(19), 13150-13159 (2015-04-29)
Sputtering of noble metals, such as Au, Ag, Pd, and Pt, onto room-temperature ionic liquids (RTILs) enabled the formation of monoparticle films composed of spherical noble metal nanoparticles on the liquid surface only when the RTILs used contained hydroxyl-functionalized cations
Produkty
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.