Merck
708739
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G1
Synonim(y):
t-BuXPhos palladium(II) phenethylamine chloride, tBuXPhos-Pd-G1, Chloro[2-(di-tert-butylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl][2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II), [2-(Di-tert-butylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl][2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II) chloride, t-BuXPhos Palladacycle, t-BuXPhos precatalyst
Wybierz wielkość
250 MG
267,00 zł
1 G
955,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
267,00 zł
1 G
955,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H55ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
686.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 1
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
150-159 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C8H10N.ClH.Pd/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-21H,1-12H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
LQRWNWRVOIDQOD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for C-C bond and C-N bond formation.
Informacje prawne
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian K Lee et al.
Tetrahedron letters, 50(26), 3672-3674 (2009-07-01)
Simple and efficient procedures for the Pd-catalyzed cross-coupling reaction of aryl chlorides and dimethylamine are described. At room temperature with a strong base, t-BuXPhos is employed as the supporting ligand; at 110 °C with a weak base, XPhos is employed
Mark R Biscoe et al.
Organic letters, 11(8), 1773-1775 (2009-03-20)
Simple, efficient procedures for the monoarylation of acetate esters and aryl methyl ketones using aryl chlorides are presented. Previously, no general method was available to ensure the highly selective monoarylation of these classes of substrates using aryl chlorides. Using palladium
David S Surry et al.
Chemical science, 2(1), 27-50 (2011-01-01)
Dialkylbiaryl phosphines are a valuable class of ligand for Pd-catalyzed amination reactions and have been applied in a range of contexts. This review attempts to aid the reader in the selection of the best choice of reaction conditions and ligand
Ruben Martin et al.
Accounts of chemical research, 41(11), 1461-1473 (2008-07-16)
The cores of many types of polymers, ligands, natural products, and pharmaceuticals contain biaryl or substituted aromatic structures, and efficient methods of synthesizing these structures are crucial to the work of a broad spectrum of organic chemists. Recently, Pd-catalyzed carbon-carbon
David S Surry et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(34), 6338-6361 (2008-07-30)
Palladium-catalyzed amination reactions of aryl halides have undergone rapid development in the last 12 years, largely driven by the implementation of new classes of ligands. Biaryl phosphanes have proven to provide especially active catalysts in this context. This Review discusses