Merck
704954
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G1
Synonim(y):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II) chloride, (XPhos) palladium(II) phenethylamine chloride, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II), XPhos Palladacycle, XPhos precatalyst
Wybierz wielkość
250 MG
228,90 zł
1 G
930,00 zł
25 G
11 564,00 zł
228,90 zł
Cena katalogowa327,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
228,90 zł
1 G
930,00 zł
25 G
11 564,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H59ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
738.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
228,90 zł
Cena katalogowa327,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 1
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
205-210 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C33H49P.C8H10N.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
HTAJCNQBAFZEJO-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Material may contain up to 5% pentane
Zastosowanie
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Catalyst used for:
  • Amination / cyclization reactions
  • C-N bond-forming reactions via packed-bed microreactors
  • Boration of aryl chlorides
  • Arylation of oxazole
  • Cross-coupling reactions
Informacje prawne
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)