Merck
707090
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
3,4-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Br2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
mp
107-111 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Brc1csc(C=O)c1Br
InChI
1S/C5H2Br2OS/c6-3-2-9-4(1-8)5(3)7/h1-2H
Klucz InChI
QCCFUWPEUHXQMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)