Przejdź do
196282
3-Thiophenecarboxaldehyde
98%
Synonim(y):
3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-865-5
Beilstein/REAXYS Number:
105889
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.31 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
>392 °F
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.), 86-87 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChI key
RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Thiophenecarboxaldehyde has been used in the synthesis of:
  • series of 4-substituted 2-thiophenesulfonamides[1]
  • acetal and ketal derivatives of 4′-demethylepipodophyllotoxin-β-D-glucoside and epipodophyllotoxin-β-D-glucoside[2]
  • 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanone (3,3′-thenoin), 3-thienyl symmetric analog of benzoin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164135T32409M84410
description
98%
description
90%, technical grade
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
90%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
bp
194-196 °C (lit.), 86-87 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
198 °C (lit.), 75-77 °C/11 mmHg (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)