Merck
211265
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzaldehyde
98%
Wybierz wielkość
5 G
398,00 zł
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
398,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Beilstein:
1947841
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.611 (lit.)
bp
185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
gęstość
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenoxy
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
Klucz InChI
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Fenoksybenzaldehyd został użyty do syntezy:
  • pochodne spirodiketopiperazyny[1]
  • benzoksazole[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kelly J McClure et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(7), 1924-1928 (2006-01-31)
In a recent paper, [Arienti, K. L.; Brunmark, A.; Axe, F. U.; McClure, K. M.; Lee, A.; Blevitt, J.; Neff, D. K.; Huang, L.; Crawford, S.; Chennagiri, R. P.; Karlsson, L.; Brietenbucher, J. G. J. Med. Chem.2005, 48, 1873], we
Rena Nishizawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(3), 727-731 (2006-11-23)
Hydroxylated derivatives were designed and synthesized based on the information of oxidative metabolites. Compounds derived from beta-substituted (2R,3R)-2-amino-3-hydroxypropionic acid showed improved inhibitory activities against the binding of MIP-1alpha to human CCR5, compared with the non-hydroxylated derivatives and the other isomers.
Vikas N Telvekar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(1), 649-652 (2011-11-15)
A series of structurally novel, substituted 2-(2-(4-aryloxybenzylidene) hydrazinyl)benzothiazole derivatives incorporating 2-hydrazinyl benzothiazole and 4-(aryloxy)benzaldehyde were designed and synthesized using molecular hybridization approach. All the synthesized compounds exhibited promising activity (MIC 1.5-29.00μg/ml) against Mycobacteriumtuberculosis H37Rv strains of using REMA. Five of