Merck
716553
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
96%
Wybierz wielkość
1 G
98,60 zł
98,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
98,60 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
98,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
(Liquid or Solid)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.635
gęstość
1.755 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
Klucz InChI
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)