Przejdź do
696315
1-Boc-3-azetidinone
97%
Synonim(y):
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
379,95 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
97%
Form:
powder
379,95 zł
Cena katalogowa447,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
47-51 °C
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101.7 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)