Merck
674540
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
Thianaphthene-2-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
5 G
137,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
137,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
32-36 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H6OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
Klucz InChI
NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Preparation of the corresponding vinyl benzyl ether using Julia olefination.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simon Surprenant et al.
Organic letters, 5(25), 4851-4854 (2003-12-05)
Julia olefination between alpha-alkoxy sulfones 2a-c and a wide variety of ketones or aldehydes afforded substituted vinyl ethers in 46-90% yields. Sulfones 2a-c were readily prepared in two steps from commercially available reagents in 68-80% yields. Optimization revealed that the
V M Manikandamathavan et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 434-446 (2017-05-06)
Two mononuclear copper (II) terpyridine complexes namely, [Cu(Btptpy) (ClO
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile