Merck
705837
Sigma-Aldrich
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Synonim(y):
Calcium pantothenate-13C6, 15N2 (di-β-alanine-13C6, 15N2)
Wybierz wielkość
5 MG
1550,00 zł
10 MG
2970,00 zł
20 MG
1106,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1550,00 zł
10 MG
2970,00 zł
20 MG
1106,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[HOCH2C(CH3)2CH(OH)CO15NH(13CH2)213CO2]2·Ca
Masa cząsteczkowa:
484.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
 13C
 15N
≥98 atom %
Próba
≥97% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white to off-white
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C](=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
Klucz InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt is also known as calcium pantothenate-[13C6, 15N2].
Vitamin B5 (a B vitamin), also known as pantothenic acid, is a water-soluble vitamin found in animal and plant products. Vitamin B5 deficiency causes dyslipidemia (abnormal levels of lipids in the blood) and dermatitis.[1][2]
Zastosowanie
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt can be used as an internal analytical standard to determine the concentration of vitamin B5 in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix using different testing applications.[3]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pantothenic Acid (Vitamin B5) in Fortified Foods: Comparison of a Novel Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method and a Microbiological Assay (AOAC Official Method SM 992.07)
Andrieux P, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 95(1), 143-148 (2012)
Simultaneous detection of water-soluble vitamins using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC)-a review
Abano EE and Dadzie RG
Croatian journal of food science and technology, 6(2), 116-123 (2014)
McCord DE and Ray NB
VITAMIN B5, 6(2), 116-123 (2014)