Kluczowe dokumenty
731234
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
Klucz InChI
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?