Merck
C0400000
Calcium pantothenate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
Wybierz wielkość
60 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.27
Beilstein:
3769272
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
calcium pantothenate
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Klucz InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Calcium pantothenate, the calcium salt of pantothenic acid, is a coenzyme A component that plays an important role in the metabolism of proteins, fats and carbohydrates. It is employed in vitamin supplements for the treatment of acne, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, etc.[1]
Zastosowanie
Calcium pantothenate may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by various chromatography[2][3][4] and spectrophotometric[5] techniques.
Precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Właściwości fizyczne
Due to the unstable, hygroscopic nature of the free acid, the calcium salt is employed.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
HPLC determination of calcium pantothenate and two preservatives in topical cream
Havlikova L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(2), 671-675 (2006)
Calcium pantothenate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3, 6881-6882 (2019)
Vademecum for Vitamin Formulations (2001)
A reverse phase HPLC assay for the determination of calcium pantothenate utilizing column switching
Franks TJ and Stodola JD
Journal of Liquid Chromatography, 7(4), 823-837 (1984)
Solvent extraction and anion exchange chromatography for the spectrophotometric determination of calcium pantothenate in pharmaceutical products
Panalaks T and Campbell JA
Analytical Chemistry, 34(1), 64-66 (1962)