Merck
595829
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Niacin-13C6, Vitamin B3-13C6
Wybierz wielkość
10 MG
2450,00 zł
2450,00 zł
Cena katalogowa12 250,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2450,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
2450,00 zł
Cena katalogowa12 250,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas nikotynowy (kwas pirydyno-3-karboksylowy) jest również znany jako niacyna lub witamina B3. Jest to rozpuszczalna w wodzie witamina występująca w niektórych źródłach roślinnych i zwierzęcych. Niacyna jest również prekursorem syntezy NAD i NADP.[1][2]
Zastosowanie
Kwas nikotynowy-13C6 jest również znany jako niacyna-13C6. Produkt ten może być stosowany jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do dokładnej interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Niacin, Nicotinamide, and Nicotinic Acid
Van A and Susan D
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 349, 4379-4379 (2000)
Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117 411 patients
Keene D, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 349, 4379-4379 (2014)