Przejdź do
705187
Pyridoxal-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl-d3)-4-pyridinecarboxaldehyde, Deuterated pyridoxal, Vitamin B6-(methyl-d3)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6D3NO3
Masa cząsteczkowa:
170.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.)
mass shift
M+3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([H])C1=C(CO)C=NC(C([2H])([2H])[2H])=C1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,4,10,12H,3H2,1H3/i1D3
InChI key
RADKZDMFGJYCBB-FIBGUPNXSA-N
General description
Pyridoxal-methyl-d3, an isotope-labeled analog of pyridoxal, is a form of vitamin B6. Natural source of pyridoxal is green plants, and its deficiency potentially causes epilepsy and seizures in humans.
Application
Pyridoxal-(methyl-d3) or vitamin B6-(methyl-d3) can be used as an internal analytical standard to study dietary intake, bioavailability, identification and concentration of pyridoxal within the complex biological samples.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705322809659705489
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
description
98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
-
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥96% (CP)
assay
98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)