Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
Quality Segment
isotopic purity
13C, 15N, ≥98 atom %
assay
≥97% (CP)
form
chunks
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
General description
Application
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom %, ≥97% (CP) | description ≥98 atom %, ≥90% (CP) | description ≥98 atom %, ≥98% (CP) | description ≥98 atom %, ≥95% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+4 | mass shift M+6 |
| assay ≥97% (CP) | assay ≥90% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| isotopic purity 15N, ≥98 atom %, 13C | isotopic purity 15N, ≥98 atom %, 13C | isotopic purity 15N, 13C, ≥98 atom % | isotopic purity 13C, ≥98 atom %, 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form chunks | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?