705551
Hydrogen chloride solution
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Synonim(y):
Hydrochloric acid in CPME
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
2.85-3.30 M (silver nitrate titration)
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
tw
106 °C
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter