Kluczowe dokumenty
17933
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in 2-propanol, for GC derivatization, LiChropur™
Synonim(y):
Hydrochloric acid in 2-propanol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hydrogen chloride – 2-propanol solution, ~1.25 M HCl (T), for GC derivatization, LiChropur™
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Formularz
liquid
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
stężenie
~1.25 M HCl (T)
metody
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
0.821 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It may be used in measuring their conductance at 25°C.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)