Merck
Z219363
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 19, L 12 in.
Synonim(y):
Igła ze stali nierdzewnej 304
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
opis
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science
Długość
12 in.
grubość
19
Opis ogólny
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1