Merck
17935
Supelco
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Synonim(y):
Hydrochloric acid in methanol
About This Item
Wzór liniowy:
HCl · CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Beilstein:
1098214
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Hydrogen chloride – methanol solution, ~1.25 m HCl (T), for GC derivatization, LiChropur
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
stężenie
~1.25 m HCl (T)
metody
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
0.831 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esterification of galacturonic acid and polyuronides with methanol-hydrogen chloride.
E F JANSEN et al.
Journal of the American Chemical Society, 68, 1475-1477 (1946-08-01)
Liquid chromatography--high resolution mass spectrometry analysis of fatty acid metabolism
Kamphorst JJ, et al.
Analytical Chemistry, 83(23), 9114-9122 (2011)
A REACTION TUBE FOR METHANOLYSIS; INSTABILITY OF HYDROGEN CHLORIDE IN METHANOL.
Y KISHIMOTO et al.
Journal of lipid research, 6, 435-436 (1965-07-01)
Michael F. L'Annunziata
Handbook of Radioactivity Analysis, 400-400 (2012)
Thomas Krohn et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 42(2), 210-214 (2014-09-25)
To determine the frequency of seemingly pathological retroperitoneal uptake in the location of the coeliac ganglia in patients undergoing [(68)Ga]PSMA-HBED PET/CT. The study included 85 men with prostate cancer referred for [(68)Ga]PSMA-HBED PET/CT. The PET/CT scans were evaluated for the