Przejdź do
675970
Cyclopentyl methyl ether
greener alternative
contains 50 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.9%
Synonim(y):
CPME
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
anhydrous
Bp:
106 °C/760 mmHg
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99.9%
form
liquid
contains
50 ppm BHT as inhibitor
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.0050% H2O, ≤0.0050% water
water, ≤50 ppm H2O2
evapn. residue
<0.003%
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Cyclopentyl methyl ether (CPME) is a greener alternative to other ethereal solvents such as tetrahydrofuran (THF), 2-methyl tetrahydrofuran (2-MeTHF), dioxane (carcinogenic), tert-Butyl methyl ether (MTBE), and 1,2-dimethoxyethane (DME) and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Application
Green Alternative to THF, tert-Butyl methyl ether (MTBE), 1,4 Dioxane and other ether solvents
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent.
  • Cyclopentyl methyl ether (CPME) is an alternative to ether solvents such as THF, diethyl ether, and MTBE with a higher resistance to peroxide formation.
  • The more environmentally conservative CPME solvent replaces hazardous solvents in order to achieve sustainability and reduce environmental and operational costs.
  • CPME offers considerable potential and advantage as a direct replacement for CH2Cl2 in binary eluents using MeOH as the modifier with MeOH–DMC and i-PrOH–EtOAc.
Features and Benefits
Greener alternative for THF, Diethyl ether, and MTBE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7919626759891.08293
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.90%
assay
≥99% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
impurities
≤0.0050% H2O, ≤50 ppm H2O2, ≤0.0050% water
water
impurities
≤0.0050% water
water
impurities
≤50 ppm H2O2
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentyl methyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
30.2 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
-1 °C - closed cup - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.