Merck
703052
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylboron trifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
Dicyclohexylboron triflate, Dicyclohexylboryl trifluoromethanesulfonate
Wybierz wielkość
1 G
361,00 zł
5 G
1120,00 zł
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
361,00 zł
5 G
1120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22BF3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
59-65 °C
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)