Kluczowe dokumenty
480584
1-Cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Wybierz wielkość
875,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
875,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
bp
84-87 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
Klucz InChI
WVSCRRLWRRANJY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?