Przejdź do
411124
Chlorodicyclohexylborane solution
1 M in hexanes
Synonim(y):
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
1425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H11)2BCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.57
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3233942
Form:
liquid
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1 M in hexanes
bp
68-69 °C
density
0.752 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
234435703052
description
1 M in hexanes
description
98%
description
97%
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
solid
bp
68-69 °C
bp
-
bp
-
density
0.752 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
concentration
1 M in hexanes
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)