Merck
701335
Sigma-Aldrich
11-Bromo-1-undecanethiol
99%
Wybierz wielkość
250 MG
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1470,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)10CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501
gęstość
1.128 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
Klucz InChI
IKVISLWYYHGTTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
11-bromo-1-undekanotiol (BrUDT) to alkanotiol zakończony bromem, który tworzy samoorganizującą się monowarstwę (SAM) na różnych powierzchniach. Może on modyfikować właściwości powierzchni poprzez tworzenie wiązań między grupami siarki i atomami powierzchni.[1][2]
Zastosowanie
BrUDT tworzy ochronną warstwę SAM na nanocząstkach złota, która może być potencjalnie wykorzystana w zastosowaniach biomedycznych do produkcji czujników in vivo.[3] Można go również mieszać z dodekanetiolem, który może być powlekany na nanocząstkach złota w celu syntezy gazotransmiterów.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Georgios Stratis et al.
The Journal of chemical physics, 154(3), 034704-034704 (2021-01-28)
The breaking of molecular bonds during exposure to ionizing radiation and electron beams creates irreversible damage in the molecular structure. In some cases, such as lithography, controlled damage of a molecular resist is a desirable process and is the basis
Remarkable high-yielding chemical modification of gold nanoparticles using uncatalyzed click-type 1, 3-dipolar cycloaddition chemistry and hyperbaric conditions.
Ismaili H, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 87(12), 1708-1715 (2009)
Delivering nitric oxide with nanoparticles.
Quinn JF, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 205(26), 190-205 (2015)
Detecting secondary structure and surface orientation of helical peptide monolayers from resonant hybridization signals.
Alici KB and Gallardo IF
Scientific reports, 3(12), 2956-2956 (2013)
Synthesis of nitric oxide-releasing gold nanoparticles.
Rothrock AR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(26), 9362-9363 (2005)