Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł 221,25 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
221,25 zł
Cena katalogowa295,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
165-170 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
InChI key
XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description technical grade, 90% | description 95% | description 95% |
| assay 98% | assay 90% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form liquid | form - | form liquid |
| mp 46-49 °C (lit.) | mp - | mp 33-35 °C (lit.) | mp - |
| bp 165-170 °C/1 mmHg (lit.) | bp 165-169 °C/10 mmHg (lit.) | bp 125-126 °C/2 mmHg (lit.) | bp 56-57 °C/20 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 11-Bromo-1-undecanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?