224677
12-Bromo-1-dodecanol
99%
Synonim(y):
1-Bromo-12-dodecanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
tw
155 °C/4 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25BrO/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h14H,1-12H2
Klucz InChI
ASIDMJNTHJYVQJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup