Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 809,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
241-496-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4921 (lit.)
bp
145.5 °C (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
InChI key
TZCFWOHAWRIQGF-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-1-propanethiol is a sulfur-containingcompound used as a building block in organic synthesis.It acts as a nucleophilic reagent in SN2 reactions. .
Application
- Solution-Phase Hybrid Passivation: 3-Chloro-1-propanethiolis used in the passivation of quantum dots to enhance the performance of infrared-band gap quantum dot solar cells, suggesting significant improvements in efficiency and stability (Mahajan et al., 2020).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| bp 145.5 °C (lit.) | bp 160-162 °C (lit.) | bp - | bp 71-72 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4921 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.427 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.136 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.131 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.925 g/mL at 20 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?