Merck
310891
Sigma-Aldrich
10-Bromo-1-decanol
technical grade, 90%
Synonim(y):
Decamethylene bromohydrin
Wybierz wielkość
5 G
459,00 zł
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
459,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)10OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.18
Beilstein:
1738593
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
Klucz InChI
LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
10-bromo-1-dekanol został użyty do syntezy (11Z,13Z)-11,13-heksadekadienalu, żeńskiego feromonu płciowego orangeworma pępkowego(Amyelois transitella).[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kenji Mori
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 73(12), 2727-2730 (2009-12-08)
(11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella), was synthesized from commercially available 10-bromo-1-decanol in a 27% overall yield (8 steps). The synthesis was achieved by using 10-iododecanal, trimethylsilylacetylene and (Z)-1-bromo-1-butene as the key building blocks, employing