Przejdź do
467642
11-Bromo-1-undecene
95%
Synonim(y):
1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
243,75 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)9CHCH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1753231
Assay:
95%
243,75 zł
Cena katalogowa325,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, allyl, bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
InChI key
YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
General description
11-Bromo-1-undecene is a halogenated hydrocarbon. It can be synthesized by employing alkenyl esters or dibromides as starting materials.
Application
11-Bromo-1-undecene to synthesize brominated polyethylene (PE) via metallocene-catalyzed copolymerization with ethylene. It is also used to prepare poly(olefin)-based anion exchange membranes (AEMs) for practical alkaline fuel cell applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
560855429538365424
description
95%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4660 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
-
bp
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
bp
50 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
93-94 °C/113 mmHg (lit.)
bp
261 °C (lit.)
functional group
allyl, alkyl halide, bromo
functional group
bromo, alkyl halide, allyl
functional group
bromo, alkyl halide
functional group
bromo, nitro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)