Przejdź do
706930
S-(11-Bromoundecyl) thioacetate
Synonim(y):
Thioacetic acid S-(11-bromoundecyl) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
448,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25BrOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
448,50 zł
Cena katalogowa598,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.496
density
0.500 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=O)SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H25BrOS/c1-13(15)16-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-14/h2-12H2,1H3
InChI key
JEDBIVNXPYJQIU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
760714SYX00321
description
-
description
96% (GC)
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.496
refractive index
n20/D 1.518
refractive index
-
density
0.500 g/mL at 25 °C
density
1.388 g/mL at 25 °C
density
-
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)