Merck
697540
Sigma-Aldrich
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
MeCpPtMe3
Wybierz wielkość
10 G
18 210,00 zł
18 210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
18 210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C5H4CH3Pt(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
18 210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
low-melting solid
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
30-31 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
Klucz InChI
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV) pale yellow or off-white crystalline organometallic complex widely used as a chemical vapor deposition/atomic layer deposition precursor to deposit platinum on various substrates.[1]
Zastosowanie
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV) used:
  • As a precursor to prepare Pt nanoparticles. It helps in tuning the particle size for better activity and stability of the Pt catalyst.[2]
  • To fabricate cathodes for solid acid fuel cells with high activity and excellent stability.[3]
  • To prepare triple helical nanowires(THN) for advanced nanophotonics.[4]
  • To fabricate Pt current collectors for electrodes of asymmetric V2O5–SnO2 nanopore battery.[5]
  • As a precursor for synthesis of Platinum catalystwith high loadings of uniform-sized, 1−2 nm Ptnanoparticles on high surface area Al2O3, TiO2, and SrTiO3 supports. The synthesis ofcatalytic nanoparticles via ALD is a compelling technique for creatinginnovative and useful catalysts.[6]
Precursors Packaged for Depositions Systems
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genesis and evolution of surface species during Pt atomic layer deposition on oxide supports characterized by in situ XAFS analysis and water- gas shift reaction
Worajit Setthapun, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 9758-9771 (2010)
Triple-helical nanowires by tomographic rotatory growth for chiral photonics
Marco Esposito, et al.
Nature Communications, 6, 6484-6484 (2015)
Atomic layer deposition of Pt@CsH2PO4 for the cathodes of solid acid fuel cells
Dae-Kwang Lim, et al.
Electrochimica Acta, 288, 12-19 (2018)
High performance asymmetric V2O5-SnO2 nanopore battery by atomic layer deposition
Chanyuan Liu, et al.
Nanoscale, 9, 11566-11573 (2017)
Size-controlled platinum nanoparticles prepared by modified-version atomic layer deposition for ethanol oxidation
Ruey-Shin Juang, et al.
Journal of Power Sources, 275, 845-851 (2015)
Produkty
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Zobacz wszystko
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.