Merck
241431
Sigma-Aldrich
Tungsten hexacarbonyl
97%
Synonim(y):
Heksakarbonyltungsten, Karbonyl wolframu
Wybierz wielkość
50 G
2170,00 zł
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
2170,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
W(CO)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
12.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.2 mmHg ( 67 °C)
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
<1% Mo
mp
150 °C (lit.)
gęstość
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Klucz InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to a Fischer carbene complex which reduces Pd(II) to nanoparticulate Pd(0) that is catalytically active in Hiyama cross-coupling.[1]
Tungsten hexacarbonyl, [W(CO)6] may be used as a precursor for the deposition of WO3-x films, which may be used as gas sensors for the detection of NO2. [2]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dipankar Srimani et al.
Organic letters, 9(18), 3639-3642 (2007-08-07)
An efficient synthesis of Pd nanoparticles in water has been developed using a Fischer carbene complex of tungsten as the reductant and PEG as the capping agent. The colloidal palladium (1 mol %) efficiently catalyzes Hiyama cross-coupling reactions performed in
Aerosol assisted chemical vapour deposition of WO 3 thin films from tungsten hexacarbonyl and their gas sensing properties.
Ashraf S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17.35, 3708-3713 (2007)
Seth M Dumbris et al.
The Journal of organic chemistry, 74(22), 8862-8865 (2009-10-30)
Hydantoins can be synthesized from the corresponding amino amides employing oxidative catalytic carbonylation using W(CO)(6) as the catalyst, I(2) as the oxidant, CO as the carbonyl source, and DBU as base. Secondary amides afford the hydantoins in good to excellent
S Martin et al.
The Journal of chemical physics, 134(3), 034304-034304 (2011-01-26)
We have studied the excitation and dissociation processes of the molecule W(CO)(6) in collisions with low kinetic energy (3 keV) protons, monocharged fluorine, and chlorine ions using double charge transfer spectroscopy. By analyzing the kinetic energy loss of the projectile
Lei Li et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 15(1), 87-102 (2003-12-31)
The internal energy distributions, P(epsilon), of a millisecond pulsed radio frequency glow discharge plasma were investigated using tungsten hexcarbonyl W(CO)(6) as a "thermometer molecule". Vapor of the probe molecule, W(CO)(6), was introduced into the plasma and subjected to various ionization
Produkty
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?