Merck
755737
Sigma-Aldrich
Tungsten hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
Hexacarbonyltungsten (0), Karbonyl wolframu, Wolframoheksakarbonyl
Wybierz wielkość
25 G
5260,00 zł
5260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
5260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
W(CO)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
12.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.2 mmHg ( 67 °C)
Próba
99.9% (trace metals analysis)
Formularz
solid
oczyszczone przez
sublimation
przydatność reakcji
core: tungsten
mp
150 °C (lit.)
gęstość
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Klucz InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tumgstenheksakarbonyl jest lotnym, stabilnym w powietrzu prekursorem wolframu(0), szeroko stosowanym w technikach ALD i CVD. [1][2]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mulders, J. J. L.; Belova, L. M.; Riazanova, A.
Nanotechnology, 22, 055302/1-055302/1 (2011)
Maruyama, T., Arai, S.
Journal of the Electrochemical Society, 4, 1021-1021 (1994)
Seth M Dumbris et al.
The Journal of organic chemistry, 74(22), 8862-8865 (2009-10-30)
Hydantoins can be synthesized from the corresponding amino amides employing oxidative catalytic carbonylation using W(CO)(6) as the catalyst, I(2) as the oxidant, CO as the carbonyl source, and DBU as base. Secondary amides afford the hydantoins in good to excellent
S Martin et al.
The Journal of chemical physics, 134(3), 034304-034304 (2011-01-26)
We have studied the excitation and dissociation processes of the molecule W(CO)(6) in collisions with low kinetic energy (3 keV) protons, monocharged fluorine, and chlorine ions using double charge transfer spectroscopy. By analyzing the kinetic energy loss of the projectile
F Porrati et al.
Nanotechnology, 20(19), 195301-195301 (2009-05-08)
W-based granular metals have been prepared by electron-beam-induced deposition from the tungsten hexacarbonyl W(CO)(6) precursor. In situ electrical conductivity measurements have been performed to monitor the growth process and to investigate the behavior of the deposit under electron beam post-irradiation
Produkty
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.