Przejdź do
697575
(Acetonitrile)[(2-biphenyl)di-tert-butylphosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
solid
Synonim(y):
JohnPhos Au(MeCN)SbF6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30AuF6NPSb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
772.17
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(Acetonitrile)[(2-biphenyl)di-tert-butylphosphine]gold(I) hexafluoroantimonate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
mp
198-203 °C (D)
SMILES string
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;1-2-3;;;;;;;;/h7-15H,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
ADQOZROJMVWPRI-UHFFFAOYSA-H
General description
(Acetonitrile)[(2-biphenyl)di-tert-butylphosphine]gold(I) hexafluoroantimonate is a phosphine ligated gold(I) complex. It is used as a catalyst in a domino reaction to form C–C, C–N, and C–O bonds due to the ease with which it can activate C=C and C≡C bonds, thus allowing for unique rearrangements or reactions with various nucleophiles. Gold catalysis provides an excellent method to construct complex chemical architectures in a mild manner that would be difficult to achieve using other reaction paradigms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
682705679771696501
description
-
description
-
description
98%
description
95%
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: gold
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
198-203 °C (D)
mp
>300 °C
mp
237-240 °C
mp
>300 °C
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)