Merck
699616
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite]gold
Synonim(y):
[Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite]gold chloride
Wybierz wielkość
500 MG
288,00 zł
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
288,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H63AuClO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
879.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
200-202 °C
ciąg SMILES
Cl[Au].CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P.Au.ClH/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18;;/h19-27H,1-18H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
GCWCLHMEYZKZRO-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • Intermolecular addition of carbon nucleophiles to 1,5 and 1,6 enynes[1]
Catalyst for:
  • [4C+2C] cycloadditions
  • Cis-selective single-cleavagte skeletal cycloisomerization
  • Diastereoselective Au-catalyzed intermolecular cyclopropanation
  • Elucidating the mechanism of "endocyclic" skeletal rearrangement of 1,6-enynes
  • Addition reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catelijne H M Amijs et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7721-7730 (2008-09-02)
Gold(I)-catalyzed addition of carbon nucleophiles to 1,6-enynes gives two different type of products by reaction at the cyclopropane or at the carbene carbons of the intermediate cyclopropyl gold carbenes. The 5-exo-dig cyclization is followed by most 1,6-enynes, although those bearing
Produkty
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.