Merck
690554
Sigma-Aldrich
(S)-5-tert-Butyl hydrogen 2-azidoglutarate (dicyclohexylammonium) salt
99%
Synonim(y):
(S)-2-Azido-pentanedioic acid 5-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, (S)-2-Azidoglutaric acid 5-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, Azido-Glu(OtBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt, N3-Glu(OtBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N3O4 · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.55
Beilstein:
5283884
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.5% (CE)
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D +30±2°, c = 1% in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
138-142 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H15N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)16-7(13)5-4-6(8(14)15)11-12-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
Klucz InChI
HUGJJWGCHPWKGY-ZCMDIHMWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)