Merck
149837
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
≥99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
Wybierz wielkość
5 G
155,00 zł
25 G
307,00 zł
100 G
611,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
155,00 zł
25 G
307,00 zł
100 G
611,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.29
Beilstein:
533048
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, ≥99%
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
62-67 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline(EEDQ) is a stable, and readily available reagent used to prepare amides and peptides in high yields. At ambient temperature, EEDQ is soluble in an aqueous medium containing organic solvents but insoluble in water. It is used as a coupling agent in peptide synthesis.[1]
Zastosowanie
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline is used as a coupling agent:
  • In the regioselective quaternization of chitosan and its amphiphilic derivatives.[1]
  • In the preparation of amide-type S-MA derivative-modified QCM sensors.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Didier Cussac et al.
Molecular pharmacology, 62(3), 578-589 (2002-08-16)
As determined by a guanosine 5'-O-(3-[(35)S]thio)triphosphate ([(35)S]GTPgammaS) binding assay, which does not distinguish G protein subtypes, 5-hydroxytryptamine (5-HT) and 2(S)- 1-(6-chloro-5-fluoro-1H-indol-1-yl)-2-propanamine fumarate (Ro600175) behaved as full agonists at human 5-HT(2C) (h5-HT(2C)) receptors (VSV isoform) stably expressed in Chinese hamster ovary
Development of real-time sensitive chiral analysis technique using quartz crystal analyzer
Kim JM, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 171, 478-485 (2012)
Toshiaki Miki et al.
Journal of biochemistry, 141(3), 377-387 (2007-01-20)
Chemical modification of the bovine heart cytochrome bc1 complex with N-(ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline (EEDQ) has been reported to inhibit the proton pumping activity without affecting the rate of electron transfer to ferricytochrome c. This study aims to examine the effect of EEDQ
S Kapur et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 23(5), 595-598 (2000-10-12)
Two techniques are commonly used to measure antipsychotic induced dopamine D(2) occupancy in animals: competition with a reversible radioligand (3H-raclopride) or with an irreversible receptor inactivator (EEDQ). While both of these techniques have been used in the past, there is
H Gozlan et al.
Neuropharmacology, 33(3-4), 423-431 (1994-03-01)
The effects of N-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline (EEDQ), an alkylating agent producing irreversible blockade of various membrane bound receptors in brain, were investigated on four different types of serotonin receptors, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A and 5-HT3, in various brain regions in the rat. In
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?