Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 234,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 756,00 zł |
Informacje o tej pozycji
234,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
49-51 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear (faint yellow to dark yellow to dark red)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Proton-sponge is also referred to as 1,8-dimethylamino naphthalene.[1] It is very strong base with weak nucleophilic character due to steric effects. It also participates in the reactions between arachno-6,9-C2B8H14 and selected acyl chlorides.[1] It has been tested as an effective H+ scavenger.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay ≥97% | assay 99% |
| solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear (faint yellow to dark yellow to dark red) | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| mp 49-51 °C (lit.) | mp - | mp 28-30 (lit.) | mp 51-53 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group amine, imine |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?