Merck
QBD10193
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®3-NH3+TFA-
>95% (HPLC)
Synonim(y):
Biotin-PEG-Amine, Biotin-PEG3-NH3-TFA-, Biotin-PEG3-amine TFA salt, Biotin-PEG3-ammonium trifluoroacetate
Wybierz wielkość
100 MG
575,00 zł
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
575,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H39F3N4O7S
Masa cząsteczkowa:
560.63
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Biotyna-dPEG3-NH3+TFA-(biotyna-dPEG3-trójfluorooctan amonu) reaguje z aktywowanymi estrami (N-hydroksysukcynoimid, 2,3,5,6-tetrafluorofenyl) kwasów karboksylowych w łagodnie zasadowych warunkach. Może być bezpośrednio sprzężony z kwasem karboksylowym przy użyciu chemii 1-etylo-3-(3-dimetyloaminopropylo)karbodiimidu (EDC). Produkt może również reagować z grupami karbonylowymi (aldehydami lub ketonami), tworząc zasadę Schiffa. Zasadę Schiffa można zredukować do aminy drugorzędowej za pomocą cyjanoborowodorku sodu, jeśli konieczna jest dodatkowa stabilność koniugatu. Biotyna-dPEG3-NH3+TFA-może być używana do biotynylowania przeciwciał przydatnych w aplikacjach western blot i immunohistochemicznych.
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)