Przejdź do
18086
1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
[EMIM][MS]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
composition
carbon, 37.07-38.58% , nitrogen, 12.35-12.85% (as tested by elemental analysis)
impurities
≤0.2% water
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CH4O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5-6(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate [EMIM][MS] when added as an eluent modifier to the mobile phase results in better separation of the three positional isomers of benzoic acid by reversed-phase (RP) high-performance liquid chromatography (HPLC).
Application
[EMIM][MS] may be used as a solvent to synthesize gold nanoparticles via reduction of gold(III) chloride trihydrate [HAuCl4.3H2O] using glycerol as a reducing agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
53177669512
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥95%
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤0.2% water
impurities
-
impurities
-
composition
carbon, 37.07-38.58% , nitrogen, 12.35-12.85% (as tested by elemental analysis)
composition
-
composition
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)