Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 594,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
594,00 zł
Nazwa produktu
Hexaethylene glycol, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
mol wt
average Mn 300
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
217 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C12H26O7/c13-1-3-15-5-7-17-9-11-19-12-10-18-8-6-16-4-2-14/h13-14H,1-12H2
InChI key
IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description BioXtra, ≥98.0% (TLC) |
| assay 97% | assay ≥98.0% (TLC) |
| form liquid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mol wt average Mn 300 | mol wt 450.65 g/mol |
| mp 5-7 °C (lit.) | mp - |
| density 1.127 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?