Kluczowe dokumenty
686697
Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Synonim(y):
Chlorobis(o-tolyl)phosphine, Di(o-methylphenyl)phosphine chloride, Di-o-tolylchlorophosphine, Bis(2-methylphenyl)phosphinous chloride, Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Wybierz wielkość
396,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
396,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
63-67 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2C
InChI
1S/C14H14ClP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)