Merck
701866
Sigma-Aldrich
Bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphorus chloride
95%
Synonim(y):
Chlorodimesitylphosphine
Wybierz wielkość
1 G
428,00 zł
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
428,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22ClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
80-85 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(P(Cl)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22ClP/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)20(19)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
AZIJQQZQDFCANM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)