Merck
573949
Sigma-Aldrich
Chlorodiethylphosphine
90%, technical grade
Synonim(y):
Diethylchlorophosphine, Diethylphosphinous chloride, Et2PCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10ClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
133-134 °C (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCP(Cl)CC
InChI
1S/C4H10ClP/c1-3-6(5)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter