Merck
481408
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylphosphine
97%
Synonim(y):
Dicyclohexylchlorophosphine, Dicyclohexylphosphine chloride, Dicyclohexylphosphinous chloride
Wybierz wielkość
5 G
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11)2PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
165 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ClP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorodicyclohexylphosphine can be used as a reactant in the synthesis of:
  • 1,2-Bis(dicyclohexylphosphinoxy)ethane ligand by reacting with ethylene glycol in the presence of triethylamine via Michaelis−Arbuzov type rearrangements.[1]
  • 1,1,2,2-tetracyclohexyldiphosphine monosulfide ligand by treating with LiS.[2]
It can be also used as a starting material for the preparation of some other ligands such as dicyclohexylphosphine oxide [3], phosphino substituted N-aryl pyrroles [4], di-tert-butyl((dicyclohexylphosphino)methyl)phosphine [5], dicyclohexylcyclopentylphosphine[6]. These ligands are used in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A sulfur mimic of 1, 1-bis (diphenylphosphino) methane: a new ligand opens up
Sues PE, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(36), 4707-4710 (2014)
Practical synthesis of new and highly efficient ligands for the Suzuki reaction of aryl chlorides
Zapf A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 19(1), 38-39 (2004)
Intramolecular alkyl phosphine dehydrogenation in cationic rhodium complexes of tris (cyclopentylphosphine)
Douglas TM, et al.
Chemistry?A European Journal , 14(3), 1004-1022 (2008)
Latexin deletion protects against radiation-induced hematopoietic damages via selective activation of Bcl-2 prosurvival pathway.
Zhang, et al.
Haematologica (2023)
Synthesis of 1, 2-bis [(diorgano) phosphino] ethanes via Michaelis-Arbuzov type rearrangements
Baldwin LC and Fink MJ
Journal of Organometallic Chemistry, 646(1-2), 230-238 (2002)